Learn More
2,4-Pentanediol, (+/-) + meso, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331407
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331407 10 g 10 Gramm
11341407 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01779.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 625-69-4 | C5H12O2 | 104.149 g/mol
2,4-Pentanediol was used in the synthesis of chelated multinuclear complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Pentandiol wird bei der Synthese von chelierten Multikernkomplexen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-69-4
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.149
MDL-Nummer MFCD00004549
InChI-Schlüssel GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanediol, 2,4-amylene glycol, isoamylene alcohol, pentanediol-2,4, 2,4-amyleneglycol, dl-2,4-pentanediol, 2,4-pentanediol dl+meso, wln: qy&1yq, 2,4-pentandiol, 2,4-dihydroxypentane
PubChem CID 12262
IUPAC-Name Pentan-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Pentanediol
Namenshinweis (+/-) + meso
Dichte 0.955
Siedepunkt 200°C to 201°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.435
Menge 10 g
Beilstein 969186
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%