Learn More
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide, TRC
Artikelnummer. 30423896
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423896 50 mg
30419929 100 mg
30410623 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423896 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP32288550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58351-19-2
Summenformel C11H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
IUPAC-Name 2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
SMILES NC(=O)Cc1nc(cs1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N2OS/c12-10(14)6-11-13-9(7-15-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,12,14)
Formelmasse 218.0514