Learn More
2,4-Pteridindiamin-6-methanolhydrobromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Pteridinediamine-6-methanol','Hydrobromide |
| CAS | 57963-59-4 |
| Summenformel | C7 H8 N6 O . Br H |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N6O.BrH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H |
| SMILES | Br.Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1 |
| IUPAC-Name | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol;hydrobromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 273.09 |
| Formelmasse | 272.0021 |