Learn More
2-(4-Pyridyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 206.22 |
Reinheit (%) | 95% |