missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Pyridyl)-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7034123
47.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2208-59-5
C12H9N3
195.23
MFCD00453948
UYWWLYCGNNCLKE-UHFFFAOYSA-N
2-4-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-pyridyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzoimidazole, 2-benzimidazole, acmc-1ch3h, cambridge id 5231114, 2-4-pyridinyl-benzimidazole
247634
2-Pyridin-4-yl-1H-Benzimidazol
N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=NC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2208-59-5
C12H9N3
195.23
MFCD00453948
UYWWLYCGNNCLKE-UHFFFAOYSA-N
2-4-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-pyridyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzoimidazole, 2-benzimidazole, acmc-1ch3h, cambridge id 5231114, 2-4-pyridinyl-benzimidazole
247634
2-Pyridin-4-yl-1H-Benzimidazol
N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=NC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Schmelzpunkt 216°C to 221°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'