Learn More
2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorphenyl)amino)-2-methylpropansäure, TRC
Artikelnummer. 30336635
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336635 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB809843100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2512205-23-9
Summenformel C15 H20 F N O4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-12(18)10-7-6-9(8-11(10)16)17-15(4,5)13(19)20/h6-8,17H,1-5H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)O)cc1F
IUPAC-Name 2-[3-Fluor-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]anilino]-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 297.322
Formelmasse 297.138