Learn More
2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorphenyl)amino)-2-methylpropansäure, TRC
Artikelnummer. 30335861
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335861 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335861 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB80984350MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2512205-23-9
Summenformel C15 H20 F N O4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-12(18)10-7-6-9(8-11(10)16)17-15(4,5)13(19)20/h6-8,17H,1-5H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)O)cc1F
IUPAC-Name 2-[3-Fluor-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]anilino]-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 297.322
Formelmasse 297.138