missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046250
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5406-86-0
C12H18O
178.275
MFCD00236023
NZGMMENPUKHODD-UHFFFAOYSA-N
2-4-tert-butylphenyl ethanol, 2-4-tert-butyl phenyl ethanol, p-tert-butylphenethyl alcohol, p-tert-butyl phenethyl alcohol, phenethyl alcohol, p-tert-butyl, 4-tert-butylphenethyl alcohol, unii-aes74i7nru, aes74i7nru, benzeneethanol, 4-1,1-dimethylethyl
79410
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
This item is not returnable. View return policy
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5406-86-0
C12H18O
178.275
MFCD00236023
NZGMMENPUKHODD-UHFFFAOYSA-N
2-4-tert-butylphenyl ethanol, 2-4-tert-butyl phenyl ethanol, p-tert-butylphenethyl alcohol, p-tert-butyl phenethyl alcohol, phenethyl alcohol, p-tert-butyl, 4-tert-butylphenethyl alcohol, unii-aes74i7nru, aes74i7nru, benzeneethanol, 4-1,1-dimethylethyl
79410
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCO

2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 141°C to 143°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.5209
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2246595
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 178.28
Reinheit (%) 96%
Show More Show Less

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'