Learn More
2- 4-[(Z)-Amino[[(hexyloxy)carbonyl]imino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-carbonsäure (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dabigatran Impurity |
| CAS | 1848337-06-3 |
| Summenformel | C24 H29 N5 O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Des-(3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate) (N'-((Hexyloxy)carbonyl) Dabigatran, 2-[[[4-[(Z)-Amino[[(hexyloxy)carbonyl]imino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid (>90%) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H29N5O4/c1-3-4-5-6-13-33-24(32)28-22(25)16-7-10-18(11-8-16)26-15-21-27-19-14-17(23(30)31)9-12-20(19)29(21)2/h7-12,14,26H,3-6,13,15H2,1-2H3,(H,30,31)(H2,25,28,32) |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)\N=C(/N)\c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-[[4-[(Z)-N'-Hexoxycarbonylcarbamimidoyl]anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 451.5182 |
| Formelmasse | 451.222 |