Learn More
2,5-Bis(aminomethyl)tetrahydrofuran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Bis(aminomethyl)tetrahydrofuran |
| CAS | 66918-21-6 |
| Summenformel | C6 H14 N2 O |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14N2O/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h5-6H,1-4,7-8H2 |
| SMILES | NCC1CCC(CN)O1 |
| IUPAC-Name | [5-(Aminomethyl)oxolan-2-yl]methanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.19 |
| Formelmasse | 130.1106 |