Learn More
2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzol-1-Carbohydrazid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide |
CAS Min. % | 90.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90%+ |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 332.2 |
Reinheit (%) | 90% |