Learn More
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol is used as a non-tumorigenic compound in contrast to DBHQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol wird im Gegensatz zu DBHQ als nicht-tumorerzeugende Verbindung verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol wird im Gegensatz zu DBHQ als nicht-tumorerzeugende Verbindung verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol |
Schmelzpunkt | 99°C to 102°C |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 236.36 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Kristallpulver |