Learn More
2,5-Diacetamido-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-(6H)-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Diacetamido-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidine-7-(6H)-one |
| CAS | 22365-29-3 |
| Summenformel | C9 H11 N5 O3 S |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11N5O3S/c1-3(15)10-8-12-6-5(7(17)14-8)18-9(13-6)11-4(2)16/h9H,1-2H3,(H,11,16)(H3,10,12,13,14,15,17) |
| SMILES | CC(=O)NC1NC2=C(S1)C(=O)NC(=N2)NC(=O)C |
| IUPAC-Name | N-(2-Acetamido-7-oxo-3,6-dihydro-2H-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-5-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.28 |
| Formelmasse | 269.0583 |