Learn More
2,5-Diaminohydrochinon-Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026140
25.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24171-03-7
C6H10Cl2N2O2
213.058
MFCD00239416
NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
16212088
2,5-Diaminobenzol-1,4-Diol;dihydrochlorid
C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24171-03-7
C6H10Cl2N2O2
213.058
MFCD00239416
NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
16212088
2,5-Diaminobenzol-1,4-Diol;dihydrochlorid
C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride is used in the preparation of polymers, synthetically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Diaminohydrochinon-dihydrochlorid wird bei der Herstellung von Polymeren, synthetisch quervernetzten Hybridfolien aus Polyimid und Kieselgel, verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Es kann sich bei Lagerung schwarz-violett verfärben. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Odorless
Menge 0.25 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 213.06
Reinheit (%) 97%