Learn More
2,5-Diaminotoluolsulfat, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate) |
| CAS | 615-50-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate) |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C7 H10 N2 . H2 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Cc1cc(N)ccc1N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Methylbenzol-1,4-diamin; Schwefelsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.25 |
| Mehr anzeigen |