Learn More
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045345
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
52431-30-8
C4Br2N2O4S
331.92
MFCD00015537
AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
257024
2,5-Dibrom-3,4-Dinitrothiophen
[O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
52431-30-8
C4Br2N2O4S
331.92
MFCD00015537
AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
257024
2,5-Dibrom-3,4-Dinitrothiophen
[O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Reatant in the synthesis of bromodinitro compound, polymers via stille coupling. 3,4-diaminothiophene was obtained from the reduction of 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reatant in the synthesis of bromodinitro compound, polymers via stille coupling. 3,4-diaminothiophen wurde aus der Reduktion von 2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen gewonnen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Schmelzpunkt 134°C to 137°C
Menge 1 g
Beilstein 218219
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 331.94
Reinheit (%) 95%