Learn More
2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene, TRC
Artikelnummer. 30379210
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379210 10 g
30373866 1 g
30376493 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379210 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43888510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-05-6
Summenformel C8 H8 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 175.06
Synonym 2,5-Dichloro-p-xylene, NSC 61999, 1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene
IUPAC-Name 1,4-dichloro-2,5-dimethyl-benzene
SMILES Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 174.0003