Learn More
2,5-Dichlor-2,5-dimethylhexan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane |
| CAS | 6223-78-5 |
| Summenformel | C8H16Cl2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethyl-2,5-dichlorohexane, NSC 408418 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16Cl2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(Cl)CCC(C)(C)Cl |
| IUPAC-Name | 2,5-Dichlor-2,5-Dimethylhexan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.12 |
| Formelmasse | 182.0629 |