Learn More
2,5-Dichloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081201
28.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-82-9
C6H5Cl2N
162.01
MFCD00007667
AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg
7262
CHEBI:34245
2,5-Dichloroanilin
NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-82-9
C6H5Cl2N
162.01
MFCD00007667
AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg
7262
CHEBI:34245
2,5-Dichloroanilin
NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
2,5-Dichloroaniline was used in a study to develop a fast and sensitive quantitative method for the detection of some aniline derivatives by solid-phase microextraction in gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dichloranilin wurde in einer Studie zur Entwicklung einer schnellen und empfindlichen quantitativen Methode für den Nachweis einiger Anilinderivate durch Festphasenmikroextraktion in der Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salzsäure.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich, Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloroaniline
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 250°C to 251°C
Flammpunkt 139°C (282°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3442
Beilstein 1447438
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 99%