Learn More
2,5-Dichloranisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046221
23.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1984-58-3
C7H6Cl2O
177.02
MFCD00061123
QKMNFFSBZRGHDJ-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichloroanisole, benzene, 1,4-dichloro-2-methoxy, 2,5-dichloromethoxybenzene, banair, anisole, 2,5-dichloro, unii-8b3j0y3cj1, 2,5-dichloroanizole, pubchem3681, dsstox_cid_7452
16125
1,4-Dichlor-2-Methoxybenzol
COC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1984-58-3
C7H6Cl2O
177.02
MFCD00061123
QKMNFFSBZRGHDJ-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichloroanisole, benzene, 1,4-dichloro-2-methoxy, 2,5-dichloromethoxybenzene, banair, anisole, 2,5-dichloro, unii-8b3j0y3cj1, 2,5-dichloroanizole, pubchem3681, dsstox_cid_7452
16125
1,4-Dichlor-2-Methoxybenzol
COC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloroanisole
Dichte 1.33
Siedepunkt 128°C to 132°C (3.5 mmHg)
Brechungsindex 1.563
Menge 5 g
Beilstein 2327401
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 98%