Learn More
2,5-Dichlorbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446146
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446146 25 g 25 Gramm
11426146 1 g 1 Gramm
11436146 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22984.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 135145-90-3 | C6H5BCl2O2 | 190.814 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135145-90-3
Summenformel C6H5BCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.814
MDL-Nummer MFCD01863182
InChI-Schlüssel NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
PubChem CID 2773371
IUPAC-Name (2,5-Dichlorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼210°C to 216°C
Menge 25 g
Beilstein 4801290
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) 98%