Learn More
2,5-Dichlorbensulfonsäure-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11309919
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309919 25 g 25 Gramm
11319919 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25650.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38484-94-5
Summenformel C6H8Cl2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 263.085
MDL-Nummer MFCD08271971
InChI-Schlüssel VPJICTWHRNQYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzenesulfonic acid dihydrate, acmc-209qt1, 2,5-dichlorobenzene-1-sulfonic acid-water 1/2
PubChem CID 21114734
IUPAC-Name 2,5-Dichlorbenzolsulfonsäure;dihydrat
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)O)Cl.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzenesulfonic acid dihydrate
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2585
Formelmasse 263.09 (227.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%