Learn More
2,5-Dichlorbenzylbromid, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077300
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
85482-13-9
C7H5BrCl2
239.93
UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
3495744
2-(Brommethyl)-1,4-Dichlorbenzol
C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
85482-13-9
C7H5BrCl2
239.93
UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
3495744
2-(Brommethyl)-1,4-Dichlorbenzol
C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 41.0°C to 43.0°C
Siedepunkt 134.0°C to 138.0°C (14.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 239.93
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.