Learn More
2,5-Dichlorphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichlorophenol |
| CAS | 583-78-8 |
| Summenformel | C6 H4 Cl2 O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC-Name | 2,5-Dichlorphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163 |
| Formelmasse | 161.9639 |