Learn More
2,5-Dichlorphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10097939
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichlorophenyl isocyanate
CAS 5392-82-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Farbe Farblos bis Gelb oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 120°C to 125°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H3Cl2NO
MDL-Nummer MFCD00002002
Menge 1 g
Synonym 2,5-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,4-dichloro-2-isocyanato, 2,5-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid, 2,5-dichlorophenyl ester, isocyanic acid 2,5-dichlorophenyl ester, acmc-209laz, 2,5-dichlorobenzenisocyanate, benzene,4-dichloro-2-isocyanato, #, isocyanic acid,5-dichlorophenyl ester
InChI-Schlüssel PEQMJVGRHNZPAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(Cl)C(=C1)N=C=O
IUPAC-Name 1,4-dichloro-2-isocyanatobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 188.01
PubChem CID 79360
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorophenyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.