Learn More
2,5-Dichlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757623
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
135145-90-3
C6H5BCl2O2
190.82
MFCD01863182
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
2773371
(2,5-Dichlorphenyl)boronsäure
B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
135145-90-3
C6H5BCl2O2
190.82
MFCD01863182
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
2773371
(2,5-Dichlorphenyl)boronsäure
B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichlorophenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.