Learn More
2,5-Dichloropyridin-3-Amin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10315542
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichloropyridin-3-amine
CAS 78607-32-6
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H4Cl2N2
MDL-Nummer MFCD00204157
Menge 1 g
Synonym 3-amino-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-3-aminopyridine, 2,5-dichloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridylamine, 2,5-dichloropyridine-3-amine, pubchem5507, acmc-209per, ksc495k8j
InChI-Schlüssel OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)N
IUPAC-Name 2,5-Dichlorpyridin-3-amin
Molekulargewicht (g/mol) 163.001
PubChem CID 2799999
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 95%