Learn More
2,5-Dichlorpyridin-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697151
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
78686-87-0
C6H2Cl3NO
210.438
MFCD00210149
VRJMAKCJTSZUQR-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichloronicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-nicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloronicotinic acid chloride, 2,5-dichloropyridine-3-carbonylchloride, 3-chlorocarbonyl-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-pyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2,5-dichloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloro
2799996
2,5-Dichlorpyridin-3-carbonylchlorid
C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)Cl
78686-87-0
C6H2Cl3NO
210.438
MFCD00210149
VRJMAKCJTSZUQR-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichloronicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-nicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloronicotinic acid chloride, 2,5-dichloropyridine-3-carbonylchloride, 3-chlorocarbonyl-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-pyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2,5-dichloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloro
2799996
2,5-Dichlorpyridin-3-carbonylchlorid
C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)Cl
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 210.45
Reinheit (%) 97%