Learn More
2,5-Dichlorpyridin-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 210.45 |
| Reinheit (%) | 97% |