Learn More
2,5-Dichlorthiophen-3-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696745
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
57248-14-3
C5HCl3OS
215.472
MFCD00041441
YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
2777084
2,5-Dichlorthiophen-3-Carbonylchlorid
C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
57248-14-3
C5HCl3OS
215.472
MFCD00041441
YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
2777084
2,5-Dichlorthiophen-3-Carbonylchlorid
C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.49
Reinheit (%) 95%