Learn More
2,5-Diethyltetrahydrofuran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Diethyltetrahydrofuran |
| CAS | 41239-48-9 |
| Summenformel | C8H16O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Diethyltetrahydro-furan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-7-5-6-8(4-2)9-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1CCC(CC)O1 |
| IUPAC-Name | 2,5-diethyloxolane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.21 |
| Formelmasse | 128.1201 |