Learn More
2,5-Difluor-4-Hydroxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030702
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
918523-99-6
C7H4F2O2
158.104
MFCD04112521
FFPHRYLGIPAZBL-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-2,5-difluorobenzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy, ksc496a0b
21966462
2,5-Difluor-4-Hydroxybenzaldehyd
C1=C(C(=CC(=C1F)O)F)C=O
918523-99-6
C7H4F2O2
158.104
MFCD04112521
FFPHRYLGIPAZBL-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-2,5-difluorobenzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy, ksc496a0b
21966462
2,5-Difluor-4-Hydroxybenzaldehyd
C1=C(C(=CC(=C1F)O)F)C=O
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde is used as primary and secondary intermediate and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Difluoro-4-Hydroxybenzaldehyd wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 99%