missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7030996
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
879093-08-0
C8H6F2O2
172.13
MFCD06246882
DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
3856938
2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde
COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
879093-08-0
C8H6F2O2
172.13
MFCD06246882
DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
3856938
2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde
COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 2,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2,5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem17005, acmc-209qqk, 2,5-difluoro-4-methyoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2,5-difluoro-4-methoxy, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-methoxy, 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 97+%
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'