Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Difluorbensulfonamid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H31556.03
Weitere Details : CAS : 120022-63-1 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464147
  • 74.04 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
23-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
120022-63-1
193.168
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
147822
C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
C6H5F2NO2S
MFCD00798115
2,5-difluorobenzenesulphonamide, 2,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,5-difluoro, 2,5-dfbs, acmc-20ai8p, 2,5-difluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide,2,5-difluoro, 2,5-bis fluoranyl benzenesulfonamide, 2,5-difluorobenzenesulfonamide
2,5-difluorbenzolsulfonamid
Spezifikation
2,5-Difluorobenzenesulfonamide
1g
C6H5F2NO2S
2,5-difluorobenzenesulphonamide, 2,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,5-difluoro, 2,5-dfbs, acmc-20ai8p, 2,5-difluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide,2,5-difluoro, 2,5-bis fluoranyl benzenesulfonamide, 2,5-difluorobenzenesulfonamide
C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
193.168
193.17
140°C to 142°C
120022-63-1
MFCD00798115
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorbenzolsulfonamid
147822
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation