Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Difluorbensulfonamid, 98 %
74.04 € - 245.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 120022-63-1
Summenformel C6H5F2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.168
MDL-Nummer MFCD00798115
InChI-Schlüssel OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzenesulphonamide, 2,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,5-difluoro, 2,5-dfbs, acmc-20ai8p, 2,5-difluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide,2,5-difluoro, 2,5-bis fluoranyl benzenesulfonamide, 2,5-difluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 147822
IUPAC-Name 2,5-difluorbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15464147
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H31556.03
1g
74.04 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
23-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15474147
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H31556.06
5g
245.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
23-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
120022-63-1
193.168
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
147822
C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
C6H5F2NO2S
MFCD00798115
2,5-difluorobenzenesulphonamide, 2,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,5-difluoro, 2,5-dfbs, acmc-20ai8p, 2,5-difluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide,2,5-difluoro, 2,5-bis fluoranyl benzenesulfonamide, 2,5-difluorobenzenesulfonamide
2,5-difluorbenzolsulfonamid
Spezifikation
2,5-Difluorobenzenesulfonamide
1g
C6H5F2NO2S
2,5-difluorobenzenesulphonamide, 2,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,5-difluoro, 2,5-dfbs, acmc-20ai8p, 2,5-difluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide,2,5-difluoro, 2,5-bis fluoranyl benzenesulfonamide, 2,5-difluorobenzenesulfonamide
C1=CC(=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
193.168
193.17
140°C to 142°C
120022-63-1
MFCD00798115
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorbenzolsulfonamid
147822
98%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)