Learn More
2,5-Difluorbenzoesäure-d3-Säure, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 1219798-63-6 |
| Summenformel | C7 D3 H F2 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 2,5-Difluorobenzoic-d3 Acid, 2,5-Difluorobenzoic Acid-D3, 3,6-Difluorobenzoic-2,4,5-d3 Acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(F)c(C(=O)O)c([2 H])c1F |
| IUPAC-Name | 2,4,5-Trideuterio-3,6-difluorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.1208 |
| Formelmasse | 161.0368 g/mol |
| Mehr anzeigen |