Learn More
2,5-Difluorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046716
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39718-32-6
C7H3F2NO
155.104
MFCD00013843
SNHIIFOXCRYGGY-UHFFFAOYSA-N
2733266
1,4-difluor-2-isocyanatbenzol
C1=CC(=C(C=C1F)N=C=O)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39718-32-6
C7H3F2NO
155.104
MFCD00013843
SNHIIFOXCRYGGY-UHFFFAOYSA-N
2733266
1,4-difluor-2-isocyanatbenzol
C1=CC(=C(C=C1F)N=C=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorophenyl isocyanate
Dichte 1.323
Siedepunkt 78°C (33 mmHg)
Flammpunkt 56°C (132°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3080
Beilstein 2091753
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2,5-difluorophenyl isocyanate, 2,5-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,4-difluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2,5-difluorophenyl ester, 2,5-difluorobenzenisocyanate, pubchem5022, acmc-1ahno, 2,5-difluoro-phenyl-isocyanate, benzene,1,4-difluoro-2-isocyanato
Formelmasse 155.11
Reinheit (%) 98%