Learn More
2,5-Difluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7024966
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
69584-87-8
C8H5F2N
153.13
MFCD00009972
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorophenylacetonitrile, 2,5-difluorobenzyl cyanide, 2-2,5-difluorophenyl acetonitrile, 2,5-difluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-phenyl-acetonitrile, 2-2,5-difluorophenyl ethanenitrile, 2,5-difluorophenylacetonitirle, pubchem4097, 2,5-difluorobenzylcyanide
592780
2-(2,5-difluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC=C(F)C(CC#N)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
69584-87-8
C8H5F2N
153.13
MFCD00009972
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorophenylacetonitrile, 2,5-difluorobenzyl cyanide, 2-2,5-difluorophenyl acetonitrile, 2,5-difluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-phenyl-acetonitrile, 2-2,5-difluorophenyl ethanenitrile, 2,5-difluorophenylacetonitirle, pubchem4097, 2,5-difluorobenzylcyanide
592780
2-(2,5-difluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC=C(F)C(CC#N)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorophenylacetonitrile
Dichte 1.233
Siedepunkt 90°C (5 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.4834
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2576318
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%