missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Difluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3757703
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
69584-87-8
C8H5F2N
153.13
MFCD00009972
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorophenylacetonitrile, 2,5-difluorobenzyl cyanide, 2-2,5-difluorophenyl acetonitrile, 2,5-difluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-phenyl-acetonitrile, 2-2,5-difluorophenyl ethanenitrile, 2,5-difluorophenylacetonitirle, pubchem4097, 2,5-difluorobenzylcyanide
592780
2-(2,5-difluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC=C(F)C(CC#N)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
69584-87-8
C8H5F2N
153.13
MFCD00009972
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorophenylacetonitrile, 2,5-difluorobenzyl cyanide, 2-2,5-difluorophenyl acetonitrile, 2,5-difluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-phenyl-acetonitrile, 2-2,5-difluorophenyl ethanenitrile, 2,5-difluorophenylacetonitirle, pubchem4097, 2,5-difluorobenzylcyanide
592780
2-(2,5-difluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC=C(F)C(CC#N)=C1
Chemischer Name oder Material 2, 5-Difluorophenylacetonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CH2CN
Brechungsindex 1.4824 to 1.4844
Menge 5 g
Relative Dichte 1.23
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'