Learn More
2,5-Dihydrofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228604
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1708-29-8
C4H6O
70.09
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
furan, 2,5-dihydro, 3-oxolene, 1-oxa-3-cyclopentene, 2,5-dihydro-furan, furan,5-dihydro, oxa-3-cyclopentene, 2,5 dihydrofurane, 2,5-dihydro-fura, pubchem3987, acmc-1buc6
15570
2,5-Dihydrofuran
C1C=CCO1
1708-29-8
C4H6O
70.09
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
furan, 2,5-dihydro, 3-oxolene, 1-oxa-3-cyclopentene, 2,5-dihydro-furan, furan,5-dihydro, oxa-3-cyclopentene, 2,5 dihydrofurane, 2,5-dihydro-fura, pubchem3987, acmc-1buc6
15570
2,5-Dihydrofuran
C1C=CCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydrofuran
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 66.0°C to 67.0°C
Flammpunkt −016°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.