Learn More
2,5-Dihydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081467
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
490-79-9
C7H6O4
154.121
MFCD00002460
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
3469
CHEBI:17189
2,5-Dihydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
490-79-9
C7H6O4
154.121
MFCD00002460
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
3469
CHEBI:17189
2,5-Dihydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
2,5-dihydroxybenzoic acid are used as intermediates for pharmaceuticals (especially for antipyetic anlgesic, antirheumatism) and other organic synthesis. They are used as matrix for ionization of peptides, proteins and carbohydrates. In industrial field, they are used as intermediates for the production of other organic chemicals, resins, polyesters, plasticizers, dyestuffs, preservatives, and rubber chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dihydroxybenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika (insbesondere für antipyetisches Anlgetikum, Antirheumatismus) und andere organische Synthese verwendet. Sie werden als Matrix für die Ionisierung von Peptiden, Proteinen und Kohlenhydraten verwendet. Im industriellen Bereich werden sie als Zwischenprodukte für die Herstellung anderer organischer Chemikalien, Harze, Polyester, Weichmacher, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Gummichemikalien verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∼206°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2209119
Merck Index 14,4398
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 99%