Learn More
2,5-Dihydroxybenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 14811351
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
14811351 100 mg 100 Milligramm
17942366 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14811351 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0217.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,5-DiHydroxyaminosäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Gentisic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H6 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Menge 100 mg
Formelmasse 154.0266 g/mol