Learn More
2,5-Dimethoxyanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114304
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
102-56-7
C8H11NO2
153.18
MFCD00008368
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
7613
2,5-dimethoxyaniline
COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
102-56-7
C8H11NO2
153.18
MFCD00008368
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
7613
2,5-dimethoxyaniline
COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethoxyaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79.0°C to 82.0°C
Farbe Braun bis Grau
Siedepunkt 140.0°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3NH2
Menge 5 g
Beilstein 13, 788
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Klumpen