Learn More
2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413664
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413664 5 g 5 Gramm
11423664 25 g 25 Gramm
11433664 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413664 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11288.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1483-28-9
Summenformel C8H9ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 236.67
MDL-Nummer MFCD00024872
InChI-Schlüssel SHELADVIRCCTFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethoxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl chlorosulfone, 2,5-dimethoxybenzenesulphonylchloride, 2,5-dimethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethoxybenzenesulfonylchloride, asischem d48918, pubchem5126, timtec-bb sbb003243
PubChem CID 137025
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 111°C to 116°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2648547
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 236.68
Reinheit (%) 98%