Learn More
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 195.24 |
Reinheit (%) | 97% |