Learn More
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 195.24 |
| Reinheit (%) | 97% |