Learn More
2,5-Dimethyl-2,5-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118077
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
110-03-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004473
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
8031
2,5-dimethylhexane-2,5-diol
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
110-03-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004473
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
8031
2,5-dimethylhexane-2,5-diol
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-2, 5-hexanediol
Namenshinweis 97%
Extinktion GC≥96.0%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 214°C to 215°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC(CH3)2CH2CH2C(CH3)2OH
Menge 5 g
Beilstein 01, 492
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,ethylene glycol,insoluble in benzene,ccl4,petroleuw ether
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flocken oder Pellets oder Prills