Learn More
(2,5-Dimethyl-3-furyl)methylamin, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-2695042
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
306934-85-0
C7H11NO
125.171
MFCD02677701
AGQXLVABIKZJJG-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-3-furyl methylamine, 2,5-dimethylfuran-3-yl methanamine, 3-furanmethanamine,2,5-dimethyl, 3-aminomethyl-2,5-dimethylfuran, 1-2,5-dimethylfuran-3-yl methanamine, 2,5-dimethyl-3-furanmethanamine, 2,5-dimethylfur-3-yl methylamine, 2,5-dimethylfuran-3-yl methyl amine, sz9
2776162
(2,5-Dimethylfuran-3-yl)methanamin
CC1=CC(=C(O1)C)CN
306934-85-0
C7H11NO
125.171
MFCD02677701
AGQXLVABIKZJJG-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-3-furyl methylamine, 2,5-dimethylfuran-3-yl methanamine, 3-furanmethanamine,2,5-dimethyl, 3-aminomethyl-2,5-dimethylfuran, 1-2,5-dimethylfuran-3-yl methanamine, 2,5-dimethyl-3-furanmethanamine, 2,5-dimethylfur-3-yl methylamine, 2,5-dimethylfuran-3-yl methyl amine, sz9
2776162
(2,5-Dimethylfuran-3-yl)methanamin
CC1=CC(=C(O1)C)CN
Chemischer Name oder Material (2, 5-Dimethyl-3-furyl)methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 90%