Learn More
2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697204
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
97272-04-3
C6H7ClO2S2
210.69
MFCD03086201
CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
2779650
2,5-dimethylthiophene-3-sulfonyl chloride
CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
97272-04-3
C6H7ClO2S2
210.69
MFCD03086201
CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
2779650
2,5-dimethylthiophene-3-sulfonyl chloride
CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2,5-dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, buttpark 9650-20, chembrdg-bb 4009594, 2,5-dimethyl 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dimethyl-3-thienyl sulfonyl chloride, 2, 5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,2,5-dimethyl-9ci
Formelmasse 210.7
Reinheit (%) 97%