Learn More
2,5-Dimethyl Celecoxib, TRC
Artikelnummer. 30374066
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374066 25 mg
30383219 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374066 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47089025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 457639-26-8
Summenformel C18 H16 F3 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 395.3987
Synonym 2,5-Dimethylcelecoxib, Benzenesulfonamide, 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2,5-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
IUPAC-Name 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
SMILES Cc1ccc(C)c(c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylcelecoxib
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-4-12(2)15(9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-5-7-14(8-6-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26)
Formelmasse 395.0915